5.04904
Ifenprodil Hemitartrate
Synonyme(s) :
Ifenprodil Hemitartrate, erythro-4-(2-(4-Benzylpiperidin-1-yl)-1-hydroxypropyl)phenol hemitartrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.15 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Clé InChI
DMPRDSPPYMZQBT-CEAXSRTFSA-N
Description générale
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Actions biochimiques/physiologiques
GluN1/N2B subtype NMDA receptors
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kishimoto, A., et al. 2013. J. Clin. Psychopharmacol.33, 143.
Bhat, J., et al. 2013. Mol. Pharmacol.83, 9.
Amico-Ruvio, S., et al. 2012. 82, 1074, 81.
Bhattacharya, P., et al. 2012. Med. Hypotheses.79, 516.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable