Principaux documents
5.04844
Sigma-Aldrich
7-Chlorokynurenic Acid Sodium Salt
Synonyme(s) :
7-Chlorokynurenic Acid Sodium Salt, 7-Chloro-4-hydroxyquinoline-2-carbo-xylic acid sodium salt
10 MG
85,90 $
85,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
85,90 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H5ClNNaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.77
85,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
0.56 μM IC50
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Na+].Clc1cc2[nH]c(c[c](c2cc1)=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C10H6ClNO3.Na/c11-5-1-2-6-7(3-5)12-8(10(14)15)4-9(6)13;/h1-4H,(H,12,13)(H,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
IFZYIORLNGNLEI-UHFFFAOYSA-M
Description générale
A very potent, water-soluble antagonist of the NMDA receptors complex acting at the strychnine-insensitive glycine binding site (IC50 = 0.56 µM). Also a potent inhibitor of glutamate transporter. Often used in studies of neuroprotection and schizophrenia.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
NMDA receptors
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Kemp, J., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.85, 6550.
Kretschmer, D., et al. 1995. Eur. J. Pharmacol.280, 37.
Bartlett, D., et al. 1999. Neuropharmacol.37, 839.
Moroni, F., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.199, 32.
Stone, W., et al. 2012. FEBS J.279, 1386.
Vécsei, L., et al. 2012. Nat. Rev. Drug Disc.12, 64.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable