5.00653
Nef Hck Activation Inhibitor, B9
Synonyme(s) :
Nef Hck Activation Inhibitor, B9, Nef Dimerization Blocker, ( E)-4-((3-Chlorophenyl)diazenyl)-5-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide, Nef Dimerization Blocker, (E)-4-((3-Chlorophenyl)diazenyl)-5-hydroxy-3-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazole-1-carbothioamide
About This Item
Essai
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
orange
Solubilité
DMSO: 2.5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1=CC(=CC(=C1)Cl)N=NC2=C(NN(C2=O)C(=S)N)C3=CC=C(C=C3)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C16H11ClN6O3S/c17-10-2-1-3-11(8-10)19-20-14-13(21-22(15(14)24)16(18)27)9-4-6-12(7-5-9)23(25)26/h1-8,21H,(H2,18,27)
Clé InChI
LEQSBTDRMOZWRP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Nef
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable