495609
Okadaic Acid, Prorocentrum sp.
InSolution, ≥95%, inhibitor of protein phosphatase 1
Synonyme(s) :
InSolution Okadaic Acid, Prorocentrum sp.
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
protein phosphatase
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Kiguchi, K., et al. 1994. Cell Growth Differentiation5, 995.
Ohaka, Y., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun. 197, 916.
Gopalakrishna, R., et al. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun. 189, 950.
Kreienbuhl, P., et al. 1992. Blood80, 2911.
Nomura, M., et al. 1992. Biochemistry31, 11915.
Song, Q., et al. 1992. J. Cell Physiol.153, 550.
Tada, Y., et al. 1992. Immunopharmacol.24, 17.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Cohen, P. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 453.
Cohen, P., and Cohen, P.T. 1989. J. Biol. Chem.264, 21435.
Haystead, T.A., et al. 1989. Nature337, 78.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)