Principaux documents
48-650MAG
Millipore
Kit MILLIPLEX® de détection de 8 kinases humaines (phosphoprotéines) de la famille Src (test multiplex de dépistage du cancer)
Synonyme(s) :
Kit de détection de kinases de la famille Src, Panel de kinases Src humaines
96 EA
2 850,00 $
2 850,00 $
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
96 EA
2 850,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
Nomenclature NACRES :
NA.47
2 850,00 $
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex® xMAP®)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit MILLIPLEX® de détection de 8 kinases humaines de la famille Src (phosphoprotéines, pan Tyr) est utilisé pour détecter la phosphorylation en tyrosine (Tyr) des protéines Blk, Fgr, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Src et Yes, dans des lysats cellulaires, avec le système Luminex®. Ce test de détection constitue une alternative rapide et pratique aux techniques de western blotting et d'immunoprécipitation. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour réaliser 1 test sur une plaque de 96 puits.
Application
Les dosages intracellulaires multiplex à base de billes utilisant la technologie Luminex permettent de quantifier de façon relative et simultanée les protéines de plusieurs voies de phosphorylation ou les protéines totales présentes dans des échantillons de lysats cellulaires et tissulaires. Comparez les résultats de dosages multiplex et de western blottings. Analytes disponibles :Blk (Tyr389) ; Fgr (Tyr412) ; Fyn (Tyr420) ; Hck (Tyr411) ; Lck (Tyr394) ; Lyn (Tyr397) ; Src (Tyr419) ; Yes (Tyr421)
Conditionnement
Plaque de 96 puits
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Contenu apparenté
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.