475859
Mitochondrial Fusion Promoter, M1
A cell-permeable phenylhydrazone that restores mitochondrial tubular network formation in MEF lacking either of the two outer mitochondrial membrane.
Synonyme(s) :
Mitochondrial Fusion Promoter, M1, ( E)-4-Chloro-2-(1-(2-(2,4,6-trichlorophenyl)hydrazono)ethyl)phenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC1=CC(/C(C)=N/NC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl)=C(O)C=C1
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable