475841
Miltefosine
An ether lipid analog that acts as an inhibitor of CTP:phosphocholine cytidyltransferase and displays remarkable antiproliferative effect both in vitro and in vivo.
Synonyme(s) :
Miltefosine, HePC, 1-Hexadecylphosphorylcholine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (TLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
PBS, pH 7.2: 2.5 mg/mL
DMSO: 800 μg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C21H46NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4/h5-21H2,1-4H3
Clé InChI
PQLXHQMOHUQAKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CTP:phosphocholine cytidyltransferase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Wieder, T., et al. 1993. Biochem. J.291, 561.
Geilen, C.C., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 6719.
Geilen, C.C., et al. 1991. Eur. J. Cancer27, 1650.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3