420400
Anti-KDEL Mouse mAb (10C3)
liquid, clone 10C3, Calbiochem®
517,00 $
About This Item
517,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C3, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, sheep, canine, hamster, Drosophila, rat, guinea pig, human, monkey, yeast, rabbit, porcine
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Kdelr1(68137)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunoprecipitation (5 µg/ml)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
RK-13 cells, Mouse liver microsomes, Rat liver microsomes, Heat shocked HeLa cells
Autres remarques
Huovila, A.-P., et al. 1992. J. Cell Biol. 118, 1305.
Munro, S., and Pelham, H.R.B. 1987. Cell48, 899.
Munro, S., and Pelham, H.R.B. 1986. Cell46, 291.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable