420297
K-252a, Nocardiopsis sp.
InSolution, ≥95%, A cell-permeable protein kinase inhibitor
Synonyme(s) :
InSolution K-252a, Nocardiopsis sp.
253,00 $
About This Item
253,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]21c3c4[n](c6c(c4c7c(c3c8c2cccc8)CNC7=O)cccc6)C5OC1(C(C5)(O)C(=O)OC)C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
Clé InChI
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CaM kinase II
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Nakanishi, N., et al. 1995. FEBS Lett.368, 411.
Ross, A.H., et al. 1995. J. Neurochem.65, 2748.
Mizuno, K., et al. 1993. FEBS Lett.330, 114.
Pawlowska, Z., et al. 1993. J. Neurochem.60, 678.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene7, 371.
Simpson, D.L., et al. 1991. J. Neurosci. Res.28, 486.
Hashimoto, S. 1988. J. Cell Biol.107, 1531.
Koizuma, S., et al. 1988. J. Neurosci.8, 715.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun.142, 436.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)