407248
IGF-1R Inhibitor II, PQ401
The IGF-1R Inhibitor II, also referenced under CAS 196868-63-0, controls the biological activity of IGF-1R. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
IGF-1R Inhibitor II, PQ401, N-(2-Methoxy-5-chlorophenyl)-Nʹ-(2-methylquinolin-4-yl)-urea, PQ401
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 3 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C18H16ClN3O2/c1-11-9-15(13-5-3-4-6-14(13)20-11)21-18(23)22-16-10-12(19)7-8-17(16)24-2/h3-10H,1-2H3,(H2,20,21,22,23)
Clé InChI
YBLWOZUPHDKFOT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
IGF-1R
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable