406170
IP6K Inhibitor
The IP6K Inhibitor, also referenced under CAS 519178-28-0, controls the biological activity of IP6K.
Synonyme(s) :
IP6K Inhibitor, N²-(m-Trifluorobenzyl), N⁶-(p-nitrobenzyl)purine, Inositol-1,4,5-trisphosphate 3-Kinase Inhibitor, IP3K Inhibitor, Kcs1 Inhibitor, TNP
255,00 $
About This Item
255,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc(ccc1)CNc2nc3[nH]cnc3c(n2)NCc4ccc(cc4)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C20H16F3N7O2/c21-20(22,23)14-3-1-2-13(8-14)10-25-19-28-17(16-18(29-19)27-11-26-16)24-9-12-4-6-15(7-5-12)30(31)32/h1-8,11H,9-10H2,(H3,24,25,26,27,28,29)
Clé InChI
DDSBPUYZPWNNGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
IP 3-K
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable