401488
IKK-3 Inhibitor IX
The IKK-3 Inhibitor IX, also referenced under CAS 862812-98-4, controls the biological activity of IKK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Synonyme(s) :
IKK-3 Inhibitor IX, 5-(5,6-Dimethoxybenzimidazol-1-yl)-3-(2-methanesulfonyl-benzyloxy)-thiophene-2-carbonitrile
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C22H19N3O5S2/c1-28-17-8-15-16(9-18(17)29-2)25(13-24-15)22-10-19(20(11-23)31-22)30-12-14-6-4-5-7-21(14)32(3,26)27/h4-10,13H,12H2,1-3H3
Clé InChI
LDTAHRLHGHFHKP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
IKK-3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable