401114
Human IgG, Plasma
170,00 $
About This Item
170,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable