390602
Hydroxyfasudil
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 that displays anti-anginal properties.
Synonyme(s) :
Hydroxyfasudil, ROCK Inhibitor XIV, 1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, HCl, HA1100
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c([c]([nH]cc2)=O)ccc1.Cl
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
Clé InChI
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Rho-kinase
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Autres remarques
Takemoto, M., et al. 2002. Circulation106, 57.
Shimokawa, H., et al. 1999. Cardiovasc. Res.43, 1029.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable