382159-M
PhosphoDetect Anti-Histone H3 (pSer¹⁰) (7-20) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
Xenopus, Tetrahymena sp., human, Drosophila, Caenorhabditis elegans
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer10)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry (5 µg/ml)
Immunohistochemistry (see comments)
Immunoprecipitation (4 µg/10 µg acid-extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Acid-extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells
Autres remarques
Chadee, D.N., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 20098.
Mahadevan, L.C., et al. 1991. Cell65, 775.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable