371708
Gβγ Modulator II, Gallein
A cell-permeable xanthene compound that binds to Gβγ with high affinity (Kd ~400 nM derived from a surface plasma resonance binding study using Gβ1γ2) and blocks Gβγ-dependent cellular activities.
Synonyme(s) :
Gβγ Modulator II, Gallein, 4,5-Dihydroxyfluorescein, dihydrate, 2-(3,4,5-Trihydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)-benzoic acid, dihydrate
204,00 $
About This Item
204,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
burgundy
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O1C3(c4c(c(c(cc4)O)O)Oc5c3ccc(c5O)O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C20H12O7/c21-13-7-5-11-17(15(13)23)26-18-12(6-8-14(22)16(18)24)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,21-24H
Clé InChI
PHLYOKFVXIVOJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable