361527
PhosphoDetect Anti-GSK3β (pSer⁹) Mouse mAb (2D3)
liquid, clone 2D3, Calbiochem®
606,00 $
About This Item
606,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2D3, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative (antibody only)
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer9)
Informations sur le gène
human ... GSK3B(2932)
mouse ... Gsk3B(56637)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (0.5 µg/ml)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Pervanadate-treated HepG2 (included)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable