36-006
Anti-phospho-CPI-17 (Thr38) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit, bovine, human, pig, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pThr38)
Informations sur le gène
bovine ... Ppp1R14A(615348)
human ... PPP1R14A(94274)
mouse ... Ppp1R14A(68458)
pig ... Ppp1R14A(397610)
rat ... Ppp1R14A(114004)
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1