345832
Galectin-3C, Human, Recombinant, E. coli
1 010,00 $
About This Item
1 010,00 $
Produits recommandés
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
≤1 EU/μg protein Endotoxin
Solubilité
sterile PBS: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
John C.M., et al. 2003. Clin. Cancer Res.9, 2374.
Iurisci, I., et al. 2000. Clin Cancer Res6, 1389.
Van Den Brule, F. A., et al. 2000. Int. J. Cancer89, 361.
Inohara, H. 1999. Cancer85, 2475.
Nakamura, M., et al. 1999. Int. J. Oncol.15, 143.
Idikio, H., et al. 1998. Int. J. Oncol.12, 1287.
Ochieng, J., et al. 1998. Biochim. Biophys. Acta.1379 97.
Castronovo, V., et al. 1996. J. Pathol.179, 43.
Liu, F.T., et al. 1996. Biochemistry35 6073.
Schoeppner, H. L., et al. 1995. Cancer75, 2818.
Massa, S.M., et al. 1993. Biochemistry32, 260.
Oda, Y., et al. 1991. Gene99, 279.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable