344911
Fura-2 LR/AM
Acetoxymethyl (AM) derivative of FURA-PE3 with spectral properties similar to the parent compound.
Synonyme(s) :
Fura-2 LR/AM, Fura-2 Leakage Resistant (AM)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
gum
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
light yellow
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Fluorescence
λex 368 nm (low)
λex 374 nm (high)
λem 518 nm (low)
λem 524 nm (high)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C55H63N5O29/c1-33(61)76-27-82-49(68)22-57-11-13-58(14-12-57)48(67)10-8-39-7-9-41(59(23-50(69)83-28-77-34(2)62)24-51(70)84-29-78-35(3)63)44(17-39)74-15-16-75-45-18-40-19-46(54-56-21-47(89-54)55(73)87-32-81-38(6)66)88-43(40)20-42(45)60(25-52(71)85-30-79-36(4)64)26-53(72)86-31-80-37(5)65/h7,9,17-21H,8,10-16,22-32H2,1-6H3
Clé InChI
CGAZNAYDEAJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Calcium Probes
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Vorndran, C., et al. 1995. Biophys. J.69, 2114.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable