Principaux documents
344845
Sigma-Aldrich
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
Antiprotozoal agent and angiogenesis inhibitor.
Synonyme(s) :
Fumagillin, Aspergillus fumigatus
500 μG
154,00 $
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 μG
154,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H34O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
458.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
154,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 4286
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white to off-white
Solubilité
methanol: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@](C1CC=C(C)C)([C@@H]2[C@]3(OC3)CC[C@H]([C@H]2OC)OC(=O)\C=C\C=C\C=C\C=C\C(=O)O)C
InChI
1S/C26H34O7/c1-18(2)13-14-20-25(3,33-20)24-23(30-4)19(15-16-26(24)17-31-26)32-22(29)12-10-8-6-5-7-9-11-21(27)28/h5-13,19-20,23-24H,14-17H2,1-4H3,(H,27,28)/b7-5+,8-6+,11-9+,12-10+/t19-,20?,23-,24-,25+,26+/m1/s1
Clé InChI
NGGMYCMLYOUNGM-IJIYPQOHSA-N
Description générale
An inhibitor of angiogenesis. Has selective cytostatic effects against ras transformed cells (IC50 = 10 pM). Antiprotozoal agent active against sporozoan parasites in bees and myxozoan parasites in fish.
Antiprotozoal agent and angiogenesis inhibitor. Acts as an inhibitor of methionine amino-peptidase 2.
Actions biochimiques/physiologiques
Primary Target
Methionine amino-peptidase 2
Product does not compete with ATP.
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Harmful (C)
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Autres remarques
Zhang, P., et al. 2002. J. Biomed. Sci.9, 34.
Stepien, H., et al. 1996. J. Endocrinol.150, 99.
Abrams, J.S., et al. 1994. Cancer74, 1164.
Jenkins, D.C., et al. 1993. Br. J. Cancer68, 856.
Le Querrec, A., et al. 1993. Baillieres Clin. Hematol.6, 711.
Molnar, K. 1993. Acta Vet. Hung. 41, 51.
Kusada, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 174, 1070.
Brackett, J.M., et al. 1988. J. Agric. Food Chem.36, 762.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable