344824
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp.
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. Note: 1 mU = 1 milliunit.
Synonyme(s) :
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp., α-L-Fucoside Fucohydrolase
Forme
liquid
Activité spécifique
≥100 mU/mL
≥400 mU/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Activité étrangère
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable