341595
FGF-2, Basic, Human, Recombinant, E. coli
Synonyme(s) :
FGF-2, Basic, Human, Recombinant, E. coli, rhbFGF, Fibroblast Growth Factor, Basic, Human, Recombinant, E. coli
About This Item
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Impuretés
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg FGF)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Gibran, N.S., et al. 1994. J. Surg. Res. 56, 226.
Li, J.J., et al. 1993. Cancer72, 2253.
Mignatti, P., et al. 1992. J. Cell Physiol.151, 81.
Mignatti, P., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA88, 11007.
Baird, A., and Klagsbrun, M. 1991. Cancer Cells3, 239.
Gospodarowicz, D. 1991. Ann. NY Acad. Sci.638, 1.
Basilico, C., et al. 1989. Ann. NY Acad. Sci.567, 95.
Burgess, W.H., and Maciag, T. 1989. Annu. Rev. Biochem.58, 575.
Rogelj, S., et al. 1989. J. Cell. Biochem.39, 13.
Rizzino, A., et al. 1988. Cancer Res.48, 4266.
Abraham, J.A., et al. 1986. EMBO J.5, 2523.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3