Principaux documents
3125-12
Sigma-Aldrich
Oil Red O
HARLECO® For staining of lipids
Synonyme(s) :
Oil Red O, Sudan Red 5B
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.5
Numéro C.I. (Colour Index):
26125
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116130
Numéro de classement CE :
215-295-3
Forme
powder
Pf
182-186 °C
λmax
520-530 nm
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,29H,1-4H3/b28-27?,30-26-
Clé InChI
HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Application
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For staining of lipids.
HARLECO® For staining of lipids
Informations légales
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3