2874-80060
Flacon NovaSeptum®
5x60mL With Millex Air Vent
Synonyme(s) :
Cell Culture sampling, bottle, 5 x 60 mL
3 312,00 $
About This Item
3 312,00 $
Produits recommandés
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
2.0 mm
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 60 mL
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
Avec le flacon NovaSeptum®, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standard et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour la numération bactérienne, les prélèvements dans les bioréacteurs, et les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un rangement et une suspension faciles.
Application
Notes préparatoires
Irradiation aux rayons gamma à minimum 25 kGy conformément à la norme ISO 11137.