Principaux documents
235425
Sigma-Aldrich
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic
Fluorogenic caspase-3 substrate.
Synonyme(s) :
Caspase-3 Substrate II, Fluorogenic, Ac-DEVD-AMC
1 MG
130,00 $
5 MG
537,00 $
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 MG
130,00 $
5 MG
537,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H37N5O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
675.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
130,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 10 mM
Fluorescence
λex 365-380 nm
λem 430-460 nm
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(=O)O)C(=O)Nc1cc2[o][c](cc(c2cc1)C)=O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(=O)O)CCC(=O)O
InChI
1S/C30H37N5O13/c1-13(2)26(35-27(44)18(7-8-22(37)38)33-29(46)19(11-23(39)40)31-15(4)36)30(47)34-20(12-24(41)42)28(45)32-16-5-6-17-14(3)9-25(43)48-21(17)10-16/h5-6,9-10,13,18-20,26H,7-8,11-12H2,1-4H3,(H,31,36)(H,32,45)(H,33,46)(H,34,47)(H,35,44)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)/t18-,19-,20-,26-/m0/s1
Clé InChI
ALZSTTDFHZHSCA-RNVDEAKXSA-N
Description générale
Fluorogenic CPP32/Apopain substrate. Cleavage of this substrate by CPP32/Apopain shows Michaelis-Menten kinetics (Km = 9.7 ± 1.0 µM). Cleavage can be monitored by excitation at 380 nm and emission at 460 nm.
Fluorogenic caspase-3 substrate. Cleavage of this substrate by caspase-3 shows Michaelis-Menten kinetics (Km = 9.7 ± 1.0 µM). Also a substrate for caspase-6, caspase-7, caspase-8, and caspase-10.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Km = 9.7 ± 1.0 µM for cleavage of this substrate by caspase-3
Primary Target
Fluorogenic caspase-3 substrate
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Ac-Asp-Glu-Val-Asp-AMC
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Hermission, M., et al. 2000. Oncogene 19, 2338.
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature 376, 37.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable