235400
Caspase-3 Substrate I, Colorimetric
Colorimetric substrate for caspase-3 (Km = 9.7 µM) and related cysteine proteases.
Synonyme(s) :
Caspase-3 Substrate I, Colorimetric, Ac-DEVD- pNA, Ac-DEVD-pNA
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Solubilité
DMSO: 60 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Caspas-3
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Nicholson, D.W., et al. 1995. Nature376, 37.
Lazebnik, Y.A., et al. 1994. Nature371, 346.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable