233483
Coagulation Factor XIa, Human Plasma
Coagulation Factor XIa, Human Plasma, is a native coagulation factor XIa prepared from homogeneous Factor XI by activation with human Factor XIIa. Factor XIIa is removed after activation.
Synonyme(s) :
Coagulation Factor
663,00 $
About This Item
663,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable