219467
Cathepsin V, His•Tag®, Human, Recombinant, NSO Cells
recombinant human, expressed in NSO cells
Synonyme(s) :
Cathepsin L2, Cathepsin U
825,00 $
About This Item
825,00 $
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in NSO cells
Niveau de qualité
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Activité spécifique
≥300 units/μg
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
≤1.0 EU/μg Endotoxins (EU/μg Cathepsin V)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Turk, V., et al. 2001. EMBO J.20, 4629.
Somoza, J.R., et al. 2000. Biochemistry39, 12543.
Bromme, D., et al. 1999. Biochemistry38, 2377.
Adachi, W., et al. 1998. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.39, 1789.
Santamaria, I., et al. 1998. Cancer Res.58, 1624.
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable