217721
RO-3306
≥95% (HPLC), liquid, Cdk1 inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
InSolution Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolone, 5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-one, 5-(Quinolin-6-ylmethylene)-2-(thiophen-2-ylmethylamino)thiazol-4(5H)-one, 5-(6-Quinolinylmethylene)-2-((2-thienylmethyl)amino)-4(5H)-thiazolone
About This Item
Produits recommandés
product name
Cdk1 Inhibitor IV, RO-3306, InSolution, ≥95%
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cdk1/B1 and Cdk1/A
Cdk2/E, PKCδ, and SGK
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)