20774
IHC Select Streptavidin-HRP, prediluted
50 mL IHC Select Streptavidin-HRP, prediluted for IHC(P).
235,00 $
About This Item
235,00 $
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 mL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
IHC Select
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Méthode de détection
colorimetric
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Blocking Reagent
Primary Antibody or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody
Streptavidin-HRP Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this conjugate in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable