Principaux documents
20-131
Sigma-Aldrich
Cocktail de substrats pour la PKC
PKC kinase assay substrate
1 ML
307,00 $
307,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 ML
307,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
307,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Cocktail de substrats pour la PKC,
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Niveau de qualité
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... PRKCA(5578)
Application
Domaine de recherche
Tous
Produit destiné à servir de substrat dans les essais sur la PKC (protéine kinase C).
Qualité
Produit évalué en routine dans un essai sur les kinases.
Forme physique
MOPS 20 mM à pH 7,2, β-glycérophosphate 25 mM, orthovanadate de sodium 1 mM, dithiothréitol 1 mM, CaCl2 1 mM.
Stockage et stabilité
1 an à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable