197228
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351
The BCRP Inhibitor IV, YHO-13351 controls the biological activity of BCRP.
Synonyme(s) :
BCRP Inhibitor IV, YHO-13351, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-(( Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate, Diethylaminoacetic acid, 1-(5-((Z)-2-cyano-2-(3,4-dimethoxyphenyl)vinyl)thiophen-2-yl)piperidin-4-yl ester, Methanesulfonate
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
water: 25 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(CN(CC)CC)OC(CC1)CCN1C(S2)=CC=C2/C=C(C(C=C3)=CC(OC)=C3OC)\C#N.[xCH3SO3H]
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable