Principaux documents
196811
Sigma-Aldrich
Bax-Inhibiting Peptide, Negative Control
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5. Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Synonyme(s) :
Bax-Inhibiting Peptide, Negative Control, BIP-NC, H-IPMIK-OH
5 MG
181,00 $
181,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 MG
181,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H52N6O6S
Poids moléculaire :
600.81
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
181,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5 (Cat. No. 196810). Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: yes
Primary Target
Negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5 (Cat. No. 196810)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Conditionnement
Packaged under inert gas
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
H-Ile-Pro-Met-Ile-Lys-OH
Forme physique
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable