196322
Baicalein
A cell-permeable flavone that inhibits the activity of 12-lipoxygenase (IC₅₀= 120 nM) and reverse transcriptase.
Synonyme(s) :
Baicalein, 5,6,7-Trihydroxyflavone
179,00 $
About This Item
179,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 942
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
acetone: soluble
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O1c2c(c(c(c(c2)O)O)O)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-11(8-4-2-1-3-5-8)20-12-7-10(17)14(18)15(19)13(9)12/h1-7,17-19H
Clé InChI
FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
12-lipoxygenase
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Gao, D., et al. 1996. Biochem. Mol. Biol. Int. 39, 215.
Matsuzaki, Y., et al. 1996. Jpn. J. Cancer Res. 87, 170.
Huang, H.C., et al. 1994. Eur. J. Pharmacol. 268, 73.
Butenko, I.G., et al. 1993. Agents Actions 39, C49.
Abe, K., et al. 1990. Chem. Pharm. Bull.38, 209.
Kimura, Y., et al. 1987. Biochim. Biophys. Acta922, 278.
Sekiya, K., and Okuda, H. 1982. Biochem. Biophys. Res. Commun.105, 1090.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable