Documents
1.94613
Supelco
Isobutanol
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Isobutanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Qualité
ACS reagent
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup