Principaux documents
1.93705
Supelco
Aluminium nitrate nonahydrate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Aluminium nitrate nonahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Al(NO3)3 · 9 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
375.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
room temp
InChI
1S/Al.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
Clé InChI
SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash