Documents
1.93615
Supelco
Potassium dichromate
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Potassium dichromate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cr2K2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
EMPLURA®
Température de stockage
20-25°C
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
Clé InChI
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable