Principaux documents
1.93311
Supelco
Sorbate de potassium
for analysis EMPARTA®
Synonyme(s) :
Potassium sorbate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7KO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Qualité:
Laboratory Reagent
Forme:
solid
Solubilité:
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
Laboratory Reagent
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( at 20 °C)
Forme
solid
pH
7.75-7.77 ( at 20.1 °C, 68.2 °F)
Pf
(Decomposes before melting)
Solubilité
water: soluble 1.95 g/L at at 20 °C
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[K+].[O-]C(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2.K/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/b3-2+,5-4+;
Clé InChI
CHHHXKFHOYLYRE-STWYSWDKSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
1.93311.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
1.93311.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable