Principaux documents
1.93237
Supelco
Bicarbonate de sodium
for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Sodium bicarbonate
About This Item
Formule linéaire :
NaHCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.01
Beilstein:
4153970
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densité
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Conditionnement
1.93237.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93237.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable