Principaux documents
1.88062
Supelco
Anolyte K for Coulometry
Coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones, Aquastar®
0.5 L
390,00 $
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
0.5 L
390,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.21
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Anolyte K for Coulometry, coulometric Karl Fischer reagent for aldehydes & ketones AQUASTAR®
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: coulometric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Adéquation
passes test for application
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Immune system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Questions
  1. E' adatto per il KF coulometrico senza diaframma?
    1 answer
    1. The Anolyte K and Catholyte K reagents are suitable for use with cells with a diaphragm, only.