16-638
4G10® Platinum, Anti-Phosphotyrosine Antibody, Agarose Conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
4G10 Platinum Anti-Phosphotyrosine, 4G10 Platinum Antibody, Phosphotyrosine Detection Antibody
699,00 $
About This Item
699,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr)
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Description générale
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Qualité
Twenty μl of 50% slurry of this reagent (10 μl packed beads) was used to immunoprecipitate tyrosine-phosphorylated proteins from 250 μg PDGF-stimulated NIH3T3 cell lysate or EGF-stimulated A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
NOTE: DO NOT FREEZE.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2