1.51345
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm, LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonyme(s) :
TM=["LiChrosorb"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
974,00 $
About This Item
974,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
LiChrosorb® RP-8 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrosorb®
Caractéristiques
endcapped: no
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
Colonne, L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
Plage de pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 0.5 - 2.0