Principaux documents
1.51252
Supelco
Coupling unit (dead volume-free) for capillaries 1/16" or 0.5 mm
3 UNITS
489,00 $
489,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 UNITS
489,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115716
489,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Description générale
The package contains: 3 pieces.
Remarque sur l'analyse
visual control: passes test