1.50956
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART® HPLC guard-cartridge
Synonyme(s) :
TM=["LiChrospher"] C8 TM=["LICHROCART"] cartridge for HPLC
About This Item
Produits recommandés
product name
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART® 4-4, suitable for HPLC
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
LiChrospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
10 pak of
Ampleur du marquage
12.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
60 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Colonne, L × D.I.
0.4 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit