1.50168
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Synonyme(s) :
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART™ 125-4
1 430,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
About This Item
1 430,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Purospher® RP-18 endcapped (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
18% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Colonne, L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Quantification of Lipophilicity of 1,2,4-Triazoles Using Micellar Chromatography.: This study utilizes Purospher® STAR RP-8 endcapped (5 µm) columns in micellar chromatography to quantify the lipophilicity of 1,2,4-triazoles. The research demonstrates the efficacy of Purospher® STAR RP-8 columns in separating and analyzing lipophilic compounds, highlighting its application in the detailed analysis of triazole derivatives, which are significant in pharmaceutical chemistry (Janicka et al., 2012).
Remarque sur l'analyse
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 65000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≤ 3.0