Principaux documents
1.50144
Supelco
Purospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonyme(s) :
Purospher® RP-18 (5 µm) LiChroCART 250-4
1 UNIT
1 600,00 $
1 600,00 $
En stockDétails
Changer de vue
1 UNIT
1 600,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
1 600,00 $
En stockDétails
Nom du produit
Purospher® RP-18 (5 µm), L × I.D. 250 mm x 4 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Purospher®
Caractéristiques
endcapped: no
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
18.5% Carbon loading
Paramètres
250 bar pressure
65 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Medium)
Colonne, L × D.I.
25 cm × 4 mm
Superficie
500 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 bonding phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å pore size
pH de fonctionnement
2-7.5
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
no temp limit
Description générale
HPLC cartridge
Remarque sur l'analyse
Pressure: ≤ 140 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 70000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): ≥ 1.0
Informations légales
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany