Documents
1.50082
Supelco
MANU-CART® HPLC Coupling Kit
for LiChroCART® 25-4 HPLC- cartridges
About This Item
Code UNSPSC :
41115709
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
manu-CART® Coupling kit for LiChroCART® 25-4 HPLC- cartridges,
Technique(s)
HPLC: suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
visual control: passes test
Informations légales
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany