14-802-M
IGF-1R Protein, activated, 10 µg
Autoactivated on column by incubating with Mg/ATP, excess ATP & MgAc removed by multiple column wash steps.
696,00 $
About This Item
696,00 $
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Poids mol.
Mw 48 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Numéro d'accès UniProt
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable