14-790-M
PI3 Kinase (p110α/p65α), 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length Human p110α & untagged, recombinant, full length Human p65α. For use in Kinase Assays.
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Niveau de qualité
100
300
Poids mol.
Mw 125.3 kDa (p110α)
Mw 66.0 kDa (p65α)
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PIK3CA(5290)
Description générale
Application
Inflammation & Immunology
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable